Saltar a
P6740
17-Phenyl-tri-norprostaglandin F-ethyl amide
≥95%, solid
Sinónimos:
Bimatoprost
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 226,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H37NO4
Número CAS:
Peso molecular:
415.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
InChI key
AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Application
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Please could you tell me if the 1mg can be used as true value for quantitation purpose ?
    1 answer
    1. Typically, products of this type are packaged at or above the stated quantity. While there is no reported deviation, historical data indicates an overpack quantity of less than 100ug.