Merck
P6300
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-200
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
volume
1-100 mL
General description
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)