Documentos clave
P5963
Sigma-Aldrich
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
Seleccione un Tamaño
0.5 MG
US$ 412,00
US$ 412,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.5 MG
US$ 412,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C84H135N19O31S3
Número de CAS:
Peso molecular:
2003.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
US$ 412,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)