P5782
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Sinónimos:
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Double-stranded alternating copolymer.
Definición de unidad
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Cantidad
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?