P5737
Greiner dishes
petri dish,100 x 20 mm, vented
Sinónimos:
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
Seleccione un Tamaño
US$ 262,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 262,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
round
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
case of 360 ea (24 x packs of 15)
fabricante / nombre comercial
Greiner 664161
diám. × Al
100 mm × 20 mm
placa capacidad
100 mL
superficie
58 cm2
volumen de trabajo
16-17 mL
idoneidad
suitable for (bacteriological applications)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
- Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
- Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
- Vented design enables easy gas exchange.
- Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)