Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
233.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
PTIO,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO) has been used as a nitric oxide (NO) scavenger.
Biochem/physiol Actions
A stable radical scavenger for nitric oxide; affects NO without affecting NO synthase; has significant inhibitory activity against NO biological actions.
Stable radical scavenger for nitric oxide without affecting NO synthase; inhibits NO activity.
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIOs) derivatives react with nitric oxide (NO) to yield the corresponding imino nitroxides (PTIs) and nitrogen dioxide (NO2).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTIO
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?