Saltar a
P4922
Phosphate-Citrate Buffer with Sodium Perborate
capsule
Sinónimos:
PCR Buffer with Sodium Perborate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 caps
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 600,00
100 caps
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.100,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
capsule
Quality Segment
pH
4.5-5.5
solubility
water: soluble
Application
Phosphate-citrate buffer with sodium perborate has been used as a substrate buffer in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Empty the contents of one capsule in 100 mL of deionized water and dissolve. The contents of one capsule yields 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.03% sodium perborate as a substitute for H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P4809C3041C7254
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
capsule
form
tablet
form
capsule
form
powder
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water, high purity: 1 capsule/100 mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL
pH
4.5-5.5
pH
4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water)
pH
9.3-9.9
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the storage condition for this product?
    1 answer
    1. The product should be stored at room temperature.