Merck
P4433
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) distearate
Sinónimos:
Polyoxyethylene bis(stearate)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
Clave InChI
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)