Documentos clave
P4238
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
Seleccione un Tamaño
0.5 MG
US$ 515,00
US$ 515,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.5 MG
US$ 515,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C80H138N26O24S2
Número de CAS:
Peso molecular:
1912.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
US$ 515,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Asn-Gly-Ala-Lys-Ala-Leu-Met-Gly-Gly-His-Gly-Ala-Thr-Lys-Val-Met-Val-Gly-Ala-Ala-Ala
Application
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)