Documentos clave
P3534
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzyl bromide
Sinónimos:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
2-8°C
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei Liu et al.
Free radical biology & medicine, 47(8), 1101-1107 (2009-08-04)
Free radical-induced lipid peroxidation has been implicated in a number of human diseases including atherosclerosis, cancer, and neurodegenerative diseases. F(2)-Isoprostanes (IsoPs) are isomers of prostaglandin PGF(2alpha) that are generated in vivo from the free radical-initiated peroxidation of arachidonic acid independent