Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 182,00 |
Acerca de este artículo
US$ 182,00
Nombre del producto
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16+/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1
InChI key
PPELYUTTZHLIAZ-CDUDAXDSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?