Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 443,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.600,00 |
Acerca de este artículo
US$ 443,00
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC and TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC and TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC and TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?