The concentration of this antibody is reported on a lot specific basis. The product specification range is 6 - 12 mg/mL. A brief review of the lot history shows a typical range of 8 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot specific certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p2921#product-documentation
P2921
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse
clone SPA-27, ascites fluid
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Protein A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SPA-27, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:20,000
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
I would like to know the concentration (mg/mL) of the anti-proA antibody. Thanks!
1 answer-