Merck
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
Sinónimos:
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11N4O14PS2 · Na4
Peso molecular:
694.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
color
dark red
solubilidad
H2O: 38 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
Información sobre el gen
human ... P2RX1(5023)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
P2X1 Purinoreceptor antagonist.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects