Saltar a
P259
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine
powder
Sinónimos:
1-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-hexadecyl, Lyso-PAF-C16, Lyso-platelet activating factor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H52NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
481.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Application
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine also known as Lyso-PAF-(C16) can be used as a standard in the assay of platelet-activating factor.
Biochem/physiol Actions
Accumulation of lyso-PAF in atherogenic aortas may lead to unregulated PAF formation and can cause atherosclerosis.
Preparation Note
20mg of 1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine dissolves in 1 ml of water.
Other Notes
Inactive form of PAF[C16]
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)