Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[C15H16O2·C3H5ClO·(C2H4O)n·H2O]x
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
flakes
Quality Segment
mol wt
15,000-20,000 Da
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethyleneglycol bisphenol A epichlorohydrin copolymer is a polyethylene glycol compound that has been shown to protect the intestinal epithelium against microbial invasion during stress. [1]
Application
Preparation Note
Consists of 2 molecules of polyethylene glycol (mol. wt. 7,000-9,000) joined internally through a homobifunctional aromatic spacer.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form flakes | form flakes (or pellets) | form liquid | form chunks |
| mol wt 15,000-20,000 Da | mol wt average Mn ~2,000 | mol wt average Mn ~377 | mol wt average Mn ~1,075 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
1 answer-
A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).