P2238
PBDA
>95% (NMR), liquid
Sinónimos:
4,4′-Phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid)
About This Item
assay
>95% (NMR)
form
liquid
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(CP(O)(=O)CC(CCC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19O10P/c13-9(14)3-1-7(11(17)18)5-23(21,22)6-8(12(19)20)2-4-10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
SGRJLTOOQLQDRH-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)