Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 pkg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 321,00 |
5 x 10 pkg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.280,00 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
US$ 321,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0036
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Quality Segment
color
off-white to faint yellow
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubility
water: soluble
Application
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml) | pH - | pH 7.4 | pH 7.2-7.6(1x solution) |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility soluble, clear, colorless | solubility - |
| color off-white to faint yellow | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?