Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-796-2
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160410
MDL number:
Specific activity:
≥0.6 unit/mg solid
Biological source:
Aspergillus sp. (Aspergillus saitoi)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
Aspergillus sp. (Aspergillus saitoi)
Quality Segment
type
Type XIII
form
solid
specific activity
≥0.6 unit/mg solid
foreign activity
alkaline protease, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Protease from Aspergillus saitoi was shown to also function as a β-glucosidase. [2]
Other Notes
One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 2.8 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?