P1752
PTH-methionine sulfone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CS(=O)(=O)CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)