Documentos clave
P1507
Supelco
5β-Pregnan-20α-ol-3-one
≥98%
Sinónimos:
20α-Hydroxy-5β-pregnan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.49
UNSPSC Code:
41116107
assay
≥98%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)