Saltar a
P1415
Prehybridization Solution
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 251,00
5 x 50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.010,00
US$ 858,50
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid (2x concentrate)
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Sigma′s Prehybridization Solution is a 2x ready-to-use buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a pre-hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Preparation Note
Sigma′s 2X Prehybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
  • 200 μg/mL DNA
  • 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
  • 2mg Ficoll
  • 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
  • 0.15 M sodium citrate
  • 1.5M NaCl
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H7140H7033S2404
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid (2x concentrate)
form
solution
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)