Merck
P1201
Sigma-Aldrich
DL-Propranolol-[4-3H] hydrochloride
ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
295.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
ethanol solution
Extensión del etiquetado
15-30 Ci/mmol
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)