Documentos clave
P0937
Sigma-Aldrich
Poly (α,β-[N-(3-hydroxypropyl)-DL-aspartamide])
≥95% (TLC), Mol wt 5,000-20,000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
Poly (α,β-[N-(3-hydroxypropyl)-DL-aspartamide]), ≥95% (TLC), mol wt 5,000-20,000
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
5,000-20,000
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Poly (α,β-[N-(3-hydroxypropyl)-DL-aspartamide]) as a drug carrier has shown sustained drug release for up to 120 days.
Nota de preparación
Prepared via polysuccinimide.
Nota de análisis
Molecular weight based on viscosity.
Otras notas
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poly (α,β-[N-(3-hydroxypropyl)-DL-aspartamideA:a new drug carrier
Tang, Q., Zhu, K.J., Chen, Q. Q.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 77, 2411-2417 (2000)
Synthesis of alpha beta-poly((2-hydroxyethyl)-DL-aspartamide), a new plasma expander.
P Neri et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(8), 893-897 (1973-08-01)
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.