Merck
P0924
Microcapillary tube, calibrated
capacity 40 μL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-040
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-040
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
40 μL
color
color-coded yellow
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)