Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledensity
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?