Merck
P0782
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
Sinónimos:
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6F5COCl
Número CAS:
Peso molecular:
230.52
EC Number:
218-842-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2054397
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)