Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 126,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 173,00 |
Acerca de este artículo
US$ 126,00
Nombre del producto
Pindolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
167-171 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), HTR1A(3350)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL |
| color white to off-white | color - | color white to beige | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pindolol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?