P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-PKC ζ
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 78 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Descripción general
Inmunógeno
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?