Merck
P0676
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
powder
Sinónimos:
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
Número de CAS:
Peso molecular:
594.86
Beilstein/REAXYS Number:
6490568
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
description
non-ionic
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
InChI key
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)