Saltar a
P0064
PalGly
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
N-(1-Oxohexadecyl)glycine, N-Hexadecanoylglycine, Hexadecanoylaminoacetic acid, N-palmitoyl glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 254,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35NO3
Número CAS:
Peso molecular:
313.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 254,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production.
PalGly is an endogenous signaling lipid that modulates calcium influx and nitric oxide production. PalGly inhibits heat-evoked firing of wide dynamic range (WDR) neurons, activates calcium influx in DRG cells and stimulates NO production. Preliminary studies suggest its signaling mechanism involves GPCR-mediated cation channel activation and a Gαi/o-coupled signaling pathway, which is being further investigated.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D3695870817P485772
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)