P0034
20S-Protopanaxatriol
Sinónimos:
20(S)-APPT, g-PPT
About This Item
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Clave InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)