As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, the optimal pH for protein stability was determined to be at 7.0 while the optimal temperature for stability was at 60°C with 95% activity maintained.
P0029
Protease from Bacillus sp.
Sinónimos:
Protamex®
Seleccione un Tamaño
US$ 213,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 213,00
Productos recomendados
origen biológico
Bacillus sp.
Formulario
granular
enzyme activity
>1.5 AU-N/g
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Podrían indicarme las temperaturas y pH óptimos de trabajo de esta proteasa
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the composition (or protein content) of this protease?
1 answer-
This is a product of Novozymes. The composition is considered proprietary, however, it is a blend of aggressive endo-proteases.
See the link below to a publication that may be helpful:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772502222000683Helpful?