OH30139510
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model EX125D, weighing capacity 52 / 120 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30139510
intervalo de medición de la capacidad de pesada
52 / 120 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g
plato de pesaje diám.
8 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)