O9875
Oleyl acetate
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
liquid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
Clave InChI
GYGAZRPDUOHMAF-KHPPLWFESA-N
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Carmen Quero et al.
PloS one, 12(2), e0171166-e0171166 (2017-02-09)
Castniid moths (Lepidoptera: Castniidae) display a butterfly-like reproductive behavior, i.e., they use visual stimuli for mate location and females have apparently lost their pheromone glands in an evolutionary context. In this paper we report for the first time the identification