O9635
Oncostatin M human
BioReagent, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
OSM
Seleccione un Tamaño
US$ 671,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 671,00
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤1.000 ng/mL ED50
mol peso
~22 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
solubilidad
soluble 0.100 mL, clear, colorless (Solvent-PBS + 0.1% BSA)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... OSM(5008)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?