O8137
Osteoprotegerin/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinónimos:
OCIF, OPG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in NSO cells
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
25-50 ng/mL ED50
mol peso
100 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 70.9 kDa
envase
pkg of 100 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC#CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-10,13-17H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
XXUPLYBCNPLTIW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Tnfrsf11b(18383)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?