O7500
Butyl oleate
Grade I, ~99%
Sinónimos:
Oleic acid butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H42O2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
tpo
Grade I
Ensayo
~99%
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)