Saltar a
O3757
Octyl β-D-glucopyranoside solution
≥95% (HPLC), 50 % (w/v) in H2O
Sinónimos:
n-Octyl glucoside, OGP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 495,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O6
Número CAS:
Peso molecular:
292.37
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
average mol wt 24500-25000
concentration
50 % (w/v) in H2O
aggregation number
84
CMC
20-25
transition temp
cloud point ≥100
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
2.5% n-octyl β-D glucopyranoside has been used to homogenize mouse retina
n-Octyl β-D-glucopyranoside (OGP) is a non-ionic detergent which has been used for isoelectric focusing (IEF) and two-dimensional electrophoresis (2D).[1] OGP has been shown to be superior to Triton X-100 for IEF of plant proteins. n-Octyl β-D-glucopyranoside has also been used for concentration of protein from 2D gels for digestion and mass spectroscopy analysis.[2]
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O8001O9882494459
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
aggregation number
84
aggregation number
84
aggregation number
84
aggregation number
84
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
mol wt
average mol wt 24500-25000
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
mol wt
292.38 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)