N9643
Naphthofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
≥95%
About This Item
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1OC(Oc2ccc3c4Oc5c(ccc6cc(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7O)ccc56)C8(OC(=O)c9ccccc89)c4ccc3c2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C40H36O15/c41-15-27-29(43)31(45)33(47)38(52-27)50-19-7-9-21-17(13-19)5-11-25-35(21)54-36-22-10-8-20(51-39-34(48)32(46)30(44)28(16-42)53-39)14-18(22)6-12-26(36)40(25)24-4-2-1-3-23(24)37(49)55-40/h1-14,27-34,38-39,41-48H,15-16H2
Clave InChI
VGPNCTSZSMPXDJ-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)