N9161
Notch-2/Fc Chimera from rat
recombinant, expressed in NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
recombinante
expressed in NSO cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
105-115 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 76.5 kDa
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Notch2(29492)
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.