Documentos clave
N8908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
Sinónimos:
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H69N5O16
Peso molecular:
900.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)