N7136
4-Nitroacetanilide
Sinónimos:
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
2211962
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Productos recomendados
mp
213-215 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?