N6766
Hamilton® syringe needles
for series TLL (PTFE Luer-Lock) syringes, needle size 26s ga (bevel tip), needle bevel 22 °, needle L 2 in. (55 mm)
Seleccione un Tamaño
US$ 130,00
Disponible para envío el09 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 130,00
Disponible para envío el09 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
Kel-F hub
stainless steel needle
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
Características
Use with LT and TLL syringes
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90139
aguja L
2 in. (55 mm)
Bisel de la aguja
22 °
Descripción general
Replacement needles for RN syringes, and accessory needles for LT and TLL syringes are listed below. KH needles are listed after the Series 7000 syringes with which they are used.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)