Merck
N5768
Supelco
(±)-Nicotine-d3 salicylate salt
98 atom % D
Sinónimos:
1-(Methyl-d3)-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17D3N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
98 atom % D
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1O.[2H]C([2H])([2H])N2CCCC2c3cccnc3
InChI
1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/i1D3;
Clave InChI
AIBWPBUAKCMKNS-NIIDSAIPSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
J A Thompson et al.
Journal of chromatography, 231(1), 53-63 (1982-08-13)
Selective extraction and chromatographic techniques have been developed to measure low nanogram quantities of nicotine and cotinine in tissues. Analyses were performed by capillary column gas chromatography with a specific nitrogen-phosphorus detector and by gas chromatography-mass spectrometry. With close structural
Chun Zhang et al.
Oncology reports, 38(6), 3309-3318 (2017-10-19)
Nicotine can stimulate the progression of non-small cell lung cancer (NSCLC) through nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). The persistent proliferation of cancer cells is one of the key effects of nicotinic signaling. The present study aimed to clarify the mechanism of nicotine-induced proliferation