Merck
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Sinónimos:
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Beilstein/REAXYS Number:
4352833
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI key
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c