Documentos clave
N4787
Sigma-Aldrich
Nek2, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Never In Mitosis Gene A-Related Kinase 2, Nima-Related Kinase 2
Seleccione un Tamaño
5 μG
US$ 734,00
US$ 734,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 μG
US$ 734,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
US$ 734,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
mol peso
protein apparent mol wt ~80 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... NEK2(4751)
Aplicación
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into myelin basic protein, per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nek2 (nimA-related kinase 2) is a cell cycle-regulated protein kinase with maximal activity at the onset of mitosis that localizes to the centrosome.
Definición de unidad
One unit will incorporate 1 nanomole of phosphate into myelin basic protein (MBP) per minute at pH 7.2 at 30 deg C using a final concentration of 50 μm (32p) ATP
Forma física
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)