Merck
N3637
Sigma-Aldrich
Nle-Arg-Phe amide
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H35N7O3
Número de CAS:
Peso molecular:
433.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C21H35N7O3/c1-2-3-10-15(22)19(30)27-16(11-7-12-26-21(24)25)20(31)28-17(18(23)29)13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-17H,2-3,7,10-13,22H2,1H3,(H2,23,29)(H,27,30)(H,28,31)(H4,24,25,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
XPMYDYSYRCLZEG-ULQDDVLXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nle-Arg-Phe amide is a molluscan cardioexcitatory neuropeptide analog.
Ligadura / enlace
FMRF amide analog; molluscan cardioexcitatory neuropeptide analog
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification of peptide-like substances in the Placopecten: Possible role in growth and reproduction
Pani, A.K.; Roghani, A.; and Croll, R.P.
Biogenic Amines, 19, 47-67 (2005)
Caroline Perner et al.
Immunity, 53(5), 1063-1077 (2020-10-26)
Dendritic cells (DCs) of the cDC2 lineage initiate allergic immunity and in the dermis are marked by their expression of CD301b. CD301b+ dermal DCs respond to allergens encountered in vivo, but not in vitro. This suggests that another cell in the dermis