Merck
N3534
Sigma-Aldrich
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 123 kDa
contiene
0.05% sodium azide
reactividad de especies
rat
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Neurabin I is expressed in the central nervous system of rats.
Inmunógeno
recombinant coiled-coil domain of rat neurabin I.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neurabin I has a role in the assembly of F-actin. It has been shown to be associated with stimulation of hepatocarcinogenesis in rats.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Kakehashi et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 61-72 (2010-10-12)
In the present study, protein lysates from microdissected glutathione S-transferase placental-form-positive (GST-P(+)) foci and hepatocellular carcinomas from livers of rats treated with N-diethylnitrosamine followed by phenobarbital at doses of 0 and 500 ppm in the diet for 10 and 33