Merck
N3509
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde tosylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
319.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
InChI key
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)